missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Somatostatin Antibody (SST/7200R), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18667364 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18667364 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18667364

Marke: Novus Biologicals NBP320975F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Somatostatin Monoclonal antibody specifically detects Somatostatin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Somatostatin
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SST/7200R
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Growth hormone release-inhibiting factor, SMST, somatostatin, somatostatin-14, somatostatin-28
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human Somatostatin protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6750
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.