Learn More
Cytiva Sonierte DNAs für Hybridisierungsstudien
Artikelnummer. 10723217 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Beschallte DNA aus Lachssperma
Beschallte DNA aus der Thymusdrüse von Kälbern
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
10723217 Beschallte DNA aus der Thymusdrüse von Kälbern -
10733217 Beschallte DNA aus Lachssperma 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10723217 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 27456301
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet zum Blockieren unspezifischer Bindungsstellen in Hybridisierungsexperimenten zur Reduzierung des Hintergrunds. Sonierte DNAs für Hybridisierungsstudien werden durch Phenolextraktion gereinigt und gefriergetrocknet.
  • Fragmentierte DNA mit einem Größenbereich von 200-6000 Nukleotiden
  • Gereinigt durch Phenolextraktion und gefriergetrocknet
  • Auf Fehlen von Nuklease getestet
  • Die aus der Thymusdrüse von Kälbern isolierte DNA wird soniert, um die DNA auf eine durchschnittliche Größe von etwa 3000 bp zu fragmentieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Fest
Produkttyp Beschallte DNA aus der Thymusdrüse von Kälbern
Inhalt und Lagerung -20 °C
Menge 100/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hybridisierungsexperimente