Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier Zelldesintegrator-Zubehör, Stützständer mit Stab
Artikelnummer. 15599153
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sonifier Zelldesintegrator
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15599153 Sonifier Zelldesintegrator 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15599153 Lieferant Branson Ultrasonics™ Lieferanten-Nr. 1010631108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.33 €
    103.00 € / 1 Stück
    Sparen 44.33 €
    30% Rabatt
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Sonifier Zelldisruptoren. Branson Ultrasonics Sonifier Zelldisruptorzubehör, Untergestell mit Stab wird für eine einfache Anwendung.
  • Stützständer mit Edelstahlstab
  • Unterstützt Bransons’20-kHz-Konverter und Zubehör
  • Verwendet zum Halten von Wandlern für Sonifier Anwendungen
  • Beinhaltet keine Konverterklemme; Separat verkauft.
  • Für das Klemmen eines 40-kHz-Wandlers für das Modell SFX150 ist EDP 101-063-1109.
  • Für das Klemmen eines 20-kHz-Wandlers für die Modelle SFX250 / SFX550 ist EDP 101-063-1110.
Abmessungen:   
  • Stellfassung (L x W): 9 x 5,5 in. (229 x 140 mm)
  • Stab (H x Dia): 24 x 0,5 in. (609 x 13 mm)
Spezifikation
Produkttyp Stativ mit Stab
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) Welle 13 mm
Höhe (angloamerikanisch) 24 in.
Höhe (metrisch) 609 mm
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Sonifier Zelldesintegrator