Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Disruptorhorn
Artikelnummer. 10654375
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumenbereich (metrisch):
10 × 250 ml
25 bis 500 ml
Durchmesser (metrisch) Spitze:
13 mm
19 mm
Intensität:
Hoch
Mittel
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumenbereich (metrisch) Durchmesser (metrisch) Spitze Intensität Packungsgröße
10654375 10 × 250 ml 13 mm Hoch 1 Stück
10254494 25 bis 500 ml 19 mm Mittel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10654375 Lieferant Branson Ultrasonics™ Lieferanten-Nr. 101147037
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Einsatz mit Sonifier S-250 und S-450 Zelldisruptoren
Übertragen Sie Ultraschallenergie in die Lösung.
Konstruktion aus Titan
Leistungsstarke Sonotrode
Stufensonotrode mit Gewindegehäuse (22-020-860)
  • Der Gewindeanschluss ermöglicht die Befestigung von Mikrospitzen
  • Mit abnehmbarer, flacher Spitze
  • Geeignet für aufschraubbares Zubehör wie z. B. eine kontinuierliche Durchflusszelle
Leistungsstarke Sonotrode (22-309-787)
  • Bietet im Vergleich zu ähnlichen Stufensonotroden eine höhere Amplitude bei 0.75 und 1 in. Durchmesser (1.9 und 2.5 cm)
  • Nicht für aufschraubbares Zubehör geeignet
  • Spezifikation
    Amplitude 21 bis 145 μm
    Volumenbereich (metrisch) 10 × 250 ml
    Durchmesser (angloamerikanisch) Spitze 1/2 in.
    Durchmesser (metrisch) Spitze 13 mm
    Material Titan
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Übertragen von Ultraschallenergie in Lösungen
    Zur Verwendung mit (Geräte) Sonifier™ S-250 und S-450 Zelldisruptor
    Intensität Hoch
    Produkttyp Sonotrode