missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bandelin Electronic™ Sonopuls™ Ultraschall-Homogenisator Mini20

Artikelnummer. 10453085
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumenbereich (metrisch):
0,1 bis 25 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumenbereich (metrisch)
10453085 0,1 bis 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10453085 Lieferant Bandelin Electronic™ Lieferanten-Nr. 3665

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für kleine Volumina von 0.1 bis 25 ml.

  • Für kleine Probenmengen

Spezifikation

Produkttyp Ultraschall-Homogenisator
Volumenbereich (metrisch) 0,1 bis 25 ml
Abmessungen (L x B x H) 250 x 256 x 154 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Homogenisierung
Modell Gehäuse Mini20
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.