Learn More
Bandelin Electronic™ Sonorex™ Super RK Serie von beheizten Ultraschallbädern
Artikelnummer. 10560102
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3,0 l
5,5 l
28 l
187 l
Abmessungen (T x B x H) innen:
240 x 140 x 100 mm (L x B x T)
300 x 150 x 150 mm (L x B x T)
325 x 300 x 200 mm (L x B x T)
500 x 300 x 200 mm (L x B x T)
Modell:
RK 100H
RK 1028H
RK 255H
RK 514BH
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10560102
Marke: Bandelin Electronic™ 312
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgt für eine intensive und dennoch schonende Reinigung technischer Teile. Die Bandelin Electronic™ SONOREX™ beheizten Ultraschallbäder der Super RK-Serie verfügen über Tanks und tropfsichere Gehäuse aus Edelstahl.
  • SweepTec™ für permanente Schallfeldschwingung
  • LCT-Wandler mit 35 kHz Arbeitsfrequenz
  • Alle Geräte tragen die CE-Kennzeichnung.
  • Schutzgrad: IP 32
  • Zeitschaltuhr für 1 bis 15 Minuten oder Dauerbetrieb
  • Mit thermostatisch einstellbarem Heizelement, 30 °C bis 80 ° C
  • Sehr gut für technisches Glas, Analysesiebe, medizinische Geräte, Metallteile, elektronische Bauteile sowie Geräte für die Entgasung, Emulgierung und Probenvorbereitung geeignet
Spezifikation
Stromstärke 1 A
Material Edelstahl
Spannung 230 V
Kapazität (metrisch) 3,0 l
Abmessungen (T x B x H) innen 240 x 140 x 100 mm (L x B x T)
Modell RK 100H
Gewicht (metrisch) 3,6 kg