missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sorafenib-Tosylat, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7214560 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 16554504

Marke: Thermo Scientific Acros 465712500

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 475207-59-1 | C28H24ClF3N4O6S | 637.03 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 475207-59-1
Summenformel C28H24ClF3N4O6S
Molekulargewicht (g/mol) 637.03
InChI-Schlüssel IVDHYUQIDRJSTI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 4-[4-({[4-Chlor-3-(Trifluormethyl)phenyl]carbamoyl}amino)Phenoxy]-N-Methylpyridin-2-Carboxamid; 4-Methylbenzol-1-Sulfonsäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.CNC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(NC(=O)NC3=CC=C(Cl)C(=C3)C(F)(F)F)C=C2)=CC=N1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sorafenib tosylate
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: < 1 g/L (25°C). Other solubilities: < 1 g/L ethanol (25°C), 127 g/L dmso
Formelmasse 637.03
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt