Learn More
Tocris Bioscience™ Sorbic acid
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18798496
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18798496 100 mg 100 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18798496
Marke: Tocris Bioscience™ 7119/100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Activator of hFFA2-DREADDs
Sorbic acid is an activator of hFFA2-DREADDs. Inhibits forskolin-induced cAMP production (IC50 ∼ 1 μM) and promotes accumulation of inositol monophosphates (IC50 >1 μM) in cells expressing hFFA2-DREADD. Promotes the release of GLP-1 from colonic crypts derived from hFFA2-DREADD-expressing mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2 E,4 E)-2,4-Hexenoic acid
CAS 110-44-1
Menge 100 mg
Ziel DREADD Activators
Summenformel C6H8O2
Reinheit 98%