Learn More
Sorbinsäure Mikromol™
Artikelnummer. 17914416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17914416 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17914416 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0954.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Sorbinsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sorbic Acid
CAS 110-44-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sorbic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H8 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sorbic Acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, E 200, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268, Panosorb, SO 215, Sorbistat, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-Sorbic acid, alpha-trans-gamma-trans-Sorbic acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
SMILES C\C=C\C=C\C(=O)O
IUPAC-Name (2E,4E)-Hexa-2,4-diensäure
Molekulargewicht (g/mol) 112.13
Menge 250 mg
Formelmasse 112,0524 g/mol