Learn More
Sorbitan-Monolaurat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338615 250 g 250 Gramm
11348615 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338615 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12099.30
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1338-39-2 | C18H34O6 | 346.46 g/mol
Sorbitan monolaurate is a detergent and monoester of lauric acid and hexitol anhydrides derived from sorbitol. It is used in a study to assess enhanced solubility and oral bioavailability of itraconazole. It is also used in a study to investigate the oxidation of unsaturated lipids in oil-in-water emulsions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sorbitan-Monolaurat ist ein Reinigungsmittel und ein Monoester aus Laurinsäure und Hexitolanhydriden, die aus Sorbit gewonnen werden. Es wird in einer Studie zur Beurteilung der erhöhten Löslichkeit und der oralen Bioverfügbarkeit von Itraconazol verwendet. Es wird auch in einer Studie zur Untersuchung der Oxidation ungesättigter Lipide in Öl-in-Wasser-Emulsionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 2-Ethoxyethanol, Ethanol und Methanol. Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1338-39-2
Summenformel C18H34O6
Molekulargewicht (g/mol) 346.46
MDL-Nummer MFCD00005365
InChI-Schlüssel LWZFANDGMFTDAV-IOVMHBDKSA-N
Synonym Sorbitan monododecanoate; Span™ 20
IUPAC-Name 2-[(2R,3S,4R)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]-2-Hydroxyethyl-Dodecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sorbitan monolaurate
Dichte 1.032
Menge 250 g
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.474
Merck Index 14,8724
Löslichkeitsinformationen Soluble in 2-ethoxyethanol,ethanol and methanol. Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 346.47