Få mere at vide
Sorbitan-Monolaurat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348615
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
11348615 1000 g 1 Kilogramm
11338615 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11348615 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12099.0B
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Se alle kampagner
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Læg i indkøbskurv
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1338-39-2 | C18H34O6 | 346.46 g/mol
Sorbitan monolaurate is a detergent and monoester of lauric acid and hexitol anhydrides derived from sorbitol. It is used in a study to assess enhanced solubility and oral bioavailability of itraconazole. It is also used in a study to investigate the oxidation of unsaturated lipids in oil-in-water emulsions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sorbitan-Monolaurat ist ein Reinigungsmittel und ein Monoester aus Laurinsäure und Hexitolanhydriden, die aus Sorbit gewonnen werden. Es wird in einer Studie zur Beurteilung der erhöhten Löslichkeit und der oralen Bioverfügbarkeit von Itraconazol verwendet. Es wird auch in einer Studie zur Untersuchung der Oxidation ungesättigter Lipide in Öl-in-Wasser-Emulsionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 2-Ethoxyethanol, Ethanol und Methanol. Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1338-39-2
Summenformel C18H34O6
Molekulargewicht (g/mol) 346.46
MDL-Nummer MFCD00005365
InChI-Schlüssel LWZFANDGMFTDAV-IOVMHBDKSA-N
Synonym Sorbitan monododecanoate; Span™ 20
IUPAC-Name 2-[(2R,3S,4R)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]-2-Hydroxyethyl-Dodecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Sorbitan monolaurate
Dichte 1.032
Menge 1000 g
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.474
Merck Index 14,8724
Löslichkeitsinformationen Soluble in 2-ethoxyethanol,ethanol and methanol. Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 346.47
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.