Learn More
Sorbitan-Monooleat, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Ein Emulgator Sorbitanmonooleat wird als lipophiles nichtionisches Tensid, Emulgator, Stabilisator für ölhaltige Lotionen, Salben, in Textilien als Antistat, Gleitmittel für Weichspüler, Süßungsmittel, Lebensmittelzusatzstoff, Zahn verwendet.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Sorbitan monooleate |
| Farbe | Gelb |
| CAS | 1338-43-8 |
| Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
| Menge | 1 L |
| Flammpunkt | 113°C (235°F) |
| Summenformel | C24H44O6 |
| MDL-Nummer | MFCD00080948 |
| Merck Index | 14,8724 |
| Synonym | Span™ 80 |
| Show More |