Learn More
Sorbitan Monostearat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367766 250 g 250 Gramm
11377766 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11435.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1338-41-6 | C24H46O6 | 430.63 g/mol
Sorbitan monostearate is used as an emulsifier and as a non-ionic surfactant. It is used in cosmetics, pharmaceuticals and food preparation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sorbitanmonostearat wird als Emulgator und als nichtionisches Tensid verwendet. Es wird bei der Herstellung von Kosmetika, Pharmazeutika und Lebensmitteln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml), Isopropanol, Mineralöl und Pflanzenöl. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1338-41-6
Summenformel C24H46O6
Molekulargewicht (g/mol) 430.63
MDL-Nummer MFCD00005366,MFCD00005366
InChI-Schlüssel HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N
Synonym Sorbitan monooctadecanoate; Span™ 60
PubChem CID 23725022
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sorbitan monostearate
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Dichte 1
Menge 250 g
Flammpunkt >149°C (300°F)
Merck Index 14,8724
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol (50mg/ml),isopropanol,mineral oil and vegetable oil. Insoluble in water.
IUPAC-Name [(2R)-2-[(3R,4S)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyethyl] octadecanoat
Formelmasse 430.63