Learn More
Sorbitanseschioleat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454979
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15454979
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62648.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein Emulgator
Sorbitan sesquioleate is an additive found in food, veterinary products, and household items. Sorbitan esters being nonionic surface agents are used as excipients in veterinary medicinal products. Emollient ester of this compound offers a smooth feel 'coated' after-feel to the skin and is used in cosmetics. It acts as a emulsification and lubricating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sorbitan-Sesquioleat ist ein Zusatzstoff, der in Lebensmitteln, veterinärmedizinischen Produkten und Haushaltsartikeln gefunden wird. Sorbitanester als nichtionische Oberflächenwirkstoffe werden als Hilfsstoffe in Tierarzneimitteln eingesetzt. Der Weichmacher-Ester dieser Verbindung bietet ein glattes, ‘beschichtetes‘ Nachgefühl auf der Haut und wird in der Kosmetik eingesetzt. Es dient als Emulgierungs- und Schmierstoff.
Löslichkeit
Unlöslich in kaltem Wasser, heißem Wasser, löslich in Mineralöl und Ethylacetat.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Behälter an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren und vor Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8007-43-0
Summenformel C42H76O7
MDL-Nummer MFCD00151568
Synonym Arlacel™ 83; Span™ 83
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sorbitan sesquioleate
Farbe Gelb
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Dichte 0.989
Menge 1 L
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.478
Löslichkeitsinformationen Insoluble in cold water,hot water. soluble in mineral oil and ethyl acetate.
Formelmasse 693.06