Learn More
Sorbitol Dehydrogenase Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200049567 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18482181 25 μL 25 Mikroliter
18402881 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18482181
Marke: Novus Biologicals NBP18741525ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Sorbitol Dehydrogenase Polyclonal antibody specifically detects Sorbitol Dehydrogenase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Sorbitol Dehydrogenase
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gen-Alias EC 1.1.1, EC 1.1.1.14, L-iditol 2-dehydrogenase, sorbitol dehydrogenase, SORD1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: PGDRVAIEPGAPRENDEFCKMGRYNLSPSIFFCATPPDDGNLCRFYKHNAAFCYKLPDNVTFEEGALIEPLSVGIHACRRGG
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6652
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG