Learn More
Sorbitol, Extra Pure, SLR, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10459760 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10459760 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10459760 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/7400/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 50-70-4
Schmelzpunkt 95°C
Farbe Weiß
pH 6 to 7
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C6H14O6
MDL-Nummer 4708
Menge 500 g
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
Molekulargewicht (g/mol) 182.172
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Formelmasse 182.17g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff