Learn More
Sorbitol, Fisher BioReagents
Beschreibung
Sorbitol wird bei der Vorbereitung isoelektrischer Fokussiergele verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sorbitol |
| CAS | 50-70-4 |
| Schmelzpunkt | 75 °C |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 1.489g/cm³ |
| pH | 6 bis 7 |
| Siedepunkt | 295 °C |
| Prozentgehaltsbereich | 91,0 bis 100,5 % |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Summenformel | C6H14O6 |
| Mehr anzeigen |