Learn More
Thermo Scientific™ Sorbitol MacConkey Agar (Dehydrated)
Artikelnummer. 10229192
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10229192
Marke: Thermo Scientific™ CM0813B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Selectively detect Escherichia coli O157 with this medium.
Selectively detect Escherichia coli O157 with Thermo Scientific™ Oxoid™ Sorbitol MacConkey Agar (Dehydrated). The formulation, based on that described by Rappaport and Henig1 is identical to MacConkey Agar No.3, except that lactose has been replaced with sorbitol. Escherichia coli O157 does not ferment sorbitol and, therefore, produces colorless colonies. In contrast, most E. coli strains ferment sorbitol and form pink colonies.
Escherichia coli O157 wird als Ursache der hämorrhagischen Colitis angesehen, einer Krankheit, die durch blutige Diarrhoe und schwere Bauchschmerzen sowie durch hämolytisches Uremiksyndrom (HUS) gekennzeichnet ist, 2, 3, 4, 5,6und ist somit ein bedeutendes humanes Pathogen.
Sorbit-MacConkey-Agar wird für die Isolierung von pathogenen E. coli O157 empfohlen.
  • Empfindlich und spezifisch für E. coli O157 basierend auf Sorbit-Fermentation.
  • Empfohlen als einfaches, kostengünstiges, schnelles und zuverlässiges Mittel für das Screening auf E.coli O157
Das Leistungsvermögen des Sorbit-MacConkey-Agars wurde von March und Ratnam bestätigt7. Diese Forscher berichteten über eine Empfindlichkeit von 100 % und eine Spezifität von 85 % und empfahlen den Nährboden als ein einfaches, kostengünstiges, schnelles und zuverlässiges Mittel für das Screening auf E. coli O157.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: FDA.
Beschreibung Sorbit-MacConkey-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 9,7 l Medium