missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SORBS2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-88335
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SORBS2 Polyclonal specifically detects SORBS2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
| SORBS2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, 2% Sucrose | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/ml | |
| Western Blot 1.0 ug/ml | |
| Arg/Abl interacting protein, Arg/Abl-interacting protein 2, ArgBP2, ARGBP2PRO0618, FLJ93447, KIAA0777Arg binding protein 2, Sorbin, sorbin and SH3 domain containing 2, sorbin and SH3 domain-containing protein 2 | |
| The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of Human SORBS2 | |
| 100 μL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 8470 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto