missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SorLA Antibody (SR1433), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18614365 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18614365 100 μg 100 Mikroliter
18683315 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18614365 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP322079100ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

SorLA Monoclonal antibody specifically detects SorLA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SorLA
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1433
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:100-1:500
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias C11orf32, chromosome 11 open reading frame 32, FLJ21930, FLJ39258, gp250, Low-density lipoprotein receptor relative with 11 ligand-binding repeats, LR11LDLR relative with 11 ligand-binding repeats, LRP9, mosaic protein LR11, SorLA, SorLA-1SORLA, sortilin-related receptor, sortilin-related receptor, L(DLR class) A repeats containing, sortilin-related receptor, L(DLR class) A repeats-containing, Sorting protein-related receptor containing LDLR class A repeats
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human SorLA (Uniprot #: Q92673)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6653
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.