Learn More
Bandelin Electronic™ SONOREX LONGLIFE RK 1028 CH Ultraschallbad 45,0 l, Kugelhahn G 1/2
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
45 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- SweepTec™ für permanente Schallfeldschwingung
- LCT-Wandler mit 35 kHz Arbeitsfrequenz
- Alle Geräte tragen die CE-Kennzeichnung.
- Schutzgrad: IP 32
- Zeitschaltuhr für 1 bis 15 Minuten oder Dauerbetrieb
- Sehr lange Lebensdauer durch die außerordentlich hohe Festigkeit des Tanks aus geschweißtem, mit Titan stabilisiertem 2 mm-Edelstahl
- Sehr gut für technisches Glas, Analysesiebe, medizinische Geräte, Metallteile, elektronische Bauteile sowie Geräte für die Entgasung, Emulgierung und Probenvorbereitung geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Stromstärke | 7,7 A |
| Material | Edelstahl |
| Spannung | 230 V |
| Kapazität (metrisch) | 45 l |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 500 x 300 x 300 mm (L x B x T) |
| Elektrische Anforderungen | 140 w, 7.7 A, 230 V |
| Modell | RK 1028CH |
| Wirkleistung | 140 W |