Learn More
Bandelin Electronic™ SONOREX SUPER RK 510 H Ultraschallbad, Inhalt 9,7 l, Kugelhahn G 1/2
Artikelnummer. 10161171
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9,7 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10161171
Marke: Bandelin Electronic™ 321
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Intensiv, schonend, umweltfreundlich, von 0,9 bis 90,0 Liter Inhalt für z.B. Reinigung von technischen Glaswaren, Analysensieben, medizinischen Instrumenten, Metallteilen, Elektronikbauteilen, Entgasen, Emulgieren, Probenvorbereitung, Reaktionsbeschleunigung
Grösse oder Anzahl der Reinigungsgüter bestimmen die Auswahl des Ultraschallbades, Korbmasse beachten.
Ausstattung SONOREX-Geräte allgemein
SweepTec für verbesserte Schallverteilung (ausser DK)
Edelstahl-Schwingwanne V2A (DT/RK 102 H hartverchromt, C-Typen V4A)
PZT-Schwingsysteme - Frequenz 35 kHz
Netzanschluss 230 V˜, alternativ 115 V˜, 50/60 Hz (ausser DK)
Ausstattung SONOREX SUPER RK..
Schaltuhr 1-15 min oder Dauerbetrieb
H-Gerätetypen mit 30 - 80°C, RK 31 H mit Heizung 65 ° fest eingestellt
Schutzgrad IP 32
Ausstattung SONOREX DIGITAL DK 10 P mit 10-Programm-Datenspeicher
Zeit-Einstellung 1-99 min oder Dauerbetrieb
Heizung 20-80°C
Degas-Taste, Thermometer zur Anzeige der Badtemperatur
Leistungsregelung 10-100%
Ausstattung SONOREX DIGITEC DT.
Timer mit Minutenvorwahl oder Dauerbetrieb
DEGAS für Schnellentgasung
H-Gerätetypen mit eingebauter Heizung 20 - 80°C, LED-Anzeige für Temperatur und Heizphase, Messgenauigkeit ±3,5 K
Warn-LED bei Übertemperatur
Schutzgrad IP 33
Automatische Kurzzeit-Ultraschallzugabe beim Aufheizen zur Vermeidung von Siedeverzug, abschaltbar
Automatische Sicherheitsabschaltung 12 Stunden nach letztem Tastendruck
Alle DT-Geräte (Technische Daten wie RK-Geräte), Flache DT...F- und DT H-RC-Geräte mit Infrarotschnittstelle (RS 232) auf Anfrage.
Typ: RK 510 H
Volumen: 9,7L
B/T/H Bad: 300/240/150mm
Leistung: 640 / 160 W
Heizung: 400 W
Ablauf: G 1/2
Spezifikation
Stromstärke 2,5 A
Material Edelstahl
Kapazität (metrisch) 9,7 l
Innentiefe (metrisch) 240 mm
Tiefe (metrisch) Tank 305 mm
Abmessungen (T x B x H) 325 x 265 x 305 mm (L x B x T)
Abmessungen (T x B x H) innen 240 x 300 x 150 mm
Abmessungen (L x B) 325 x 265 mm
Elektrische Anforderungen 400 W, 2,5 A, 230 V
Modell RK 510H
Wirkleistung 400 W
Breite (metrisch) 265 mm