Learn More
Sortilin Antibody (CL6526) [Biotin], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30297910 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30297910 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30297910
Marke: Novus Biologicals NBP276498B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Sortilin Monoclonal antibody specifically detects Sortilin in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Sortilin
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL6526
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 100 kDa NT receptor, Glycoprotein 95, Gp95LDLCQ6, Neurotensin receptor 3, NT3NTR3, sortilin, sortilin 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q99523, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Golgi Apparatus Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6272
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b