missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sortilin Antibody (CL6526) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-76498V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sortilin Monoclonal antibody specifically detects Sortilin in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Sortilin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 100 kDa NT receptor, Glycoprotein 95, Gp95LDLCQ6, Neurotensin receptor 3, NT3NTR3, sortilin, sortilin 1 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q99523, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Golgi Apparatus Markers | |
| 6272 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL6526 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur