missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Sortilin Monoclonal antibody specifically detects Sortilin in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Sortilin |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL6526 |
| Konjugat | HRP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | 100 kDa NT receptor, Glycoprotein 95, Gp95LDLCQ6, Neurotensin receptor 3, NT3NTR3, sortilin, sortilin 1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q99523, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?