Learn More
Sortin1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481567
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481567 50 mg 50 Milligramm
16445378 10 mg -
16428097 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16481567 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12827
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Sortin1 is a chemical genetic-hit molecule that causes specific mislocalization of plant and yeast-soluble and membrane vacuolar markers.
Sortin1 is a chemical genetic-hit molecule that causes specific mislocalization of plant and yeast-soluble and membrane vacuolar markers.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sortin1
CAS 503837-98-7
Farbe Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H19NO6
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (226.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)NC2=C(C(C3=C2C=CC=C3)=O)C1C4=CC=C(C5=CC=C(C(O)=O)C=C5)O4)OC
Molekulargewicht (g/mol) 441.43
Formelmasse 441.43
Reinheit (%) 98.29%
Güte Research
Physikalische Form Solid