Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adapter für Mach 1.6™ Zentrifugen mit Ausschwingrotoren mit 4 Plätzen und rechteckigen Bechern
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Röhrchentyp:
15-ml-Blutentnahmeröhrchen
15 ml DIN
Konisch
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für die Verwendung des 4-Platz-Ausschwingrotors 75-002-000 mit rechteckigem Becher 75-002-001
Die Adapter sind einzeln erhältlich und müssen in der richtigen Menge für den entsprechenden Rotor bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Röhrchentyp | 15-ml-Blutentnahmeröhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 4-Positionen-Ausschwingrotor mit viereckigem Becher |