Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adapter für Mach 1.6™ Zentrifugen mit Ausschwingrotoren mit 4 Plätzen und runden Bechern
Artikelnummer. 10573992 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Röhrchentyp:
15 ml DIN
7,0 ml Blut
7 ml DIN
Konisch
Mikroröhrchen
Röhrchengröße:
1,5/2 ml
15 ml
50 mL
7 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10573992
Marke: Thermo Scientific™ 75007572
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für den Einsatz mit vierstelligem Ausschwingrotor 75-002-000 bei Ausstattung mit rundem Becher 75-002-002
Die Adapter sind einzeln erhältlich und müssen in der richtigen Menge für den entsprechenden Rotor bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Röhrchentyp 15 ml DIN
Zur Verwendung mit (Geräte) 4-Positionen-Ausschwingrotor mit rundem Becher
Röhrchengröße 15 ml