Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 und 16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen
Artikelnummer. 17723699 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, Einzelphase
200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, einphasig
380/400/415 V ±10% 50 Hz 3-Phasen
380/400/415 V, ±10 %, 50 Hz, dreiphasig
Beschreibung:
Sorvall BP 16 Schwerlastzentrifuge
Sorvall BP 16 hochbelastbare wassergekühlte Zentrifuge
Sorvall BP 8 hochbelastbare Zentrifuge
Sorvall BP 8 hochbelastbare wassergekühlte Zentrifuge
Sorvall BP 16 Zentrifuge
Sorvall BP 8 Zentrifuge
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Beschreibung Packungsgröße
17723699 380/400/415 V ±10% 50 Hz 3-Phasen Sorvall BP 16 Zentrifuge 1 Stück
15749389 200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, einphasig Sorvall BP 8 Zentrifuge 1 Stück
15753088 200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, einphasig Sorvall BP 16 Zentrifuge 1 Stück
15800592 380/400/415 V, ±10 %, 50 Hz, dreiphasig Sorvall BP 8 Zentrifuge 1 Stück
15842542 200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, einphasig Sorvall BP 8 hochbelastbare wassergekühlte Zentrifuge 1 Stück
17958981 200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, Einzelphase Sorvall BP 16 hochbelastbare wassergekühlte Zentrifuge 1 Stück
17928981 200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, Einzelphase Sorvall BP 16 Schwerlastzentrifuge 1 Stück
17948981 200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, Einzelphase Sorvall BP 8 hochbelastbare Zentrifuge 1 Stück
17938981 380/400/415 V ±10% 50 Hz 3-Phasen Sorvall BP 16 Schwerlastzentrifuge 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17723699 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75007695
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ihre verbesserte Ergonomie und ihr kompaktes Design sowie das schnelle Einrichten rückführbarer, reproduzierbarer Läufe machen diese Zentrifuge zur besten Wahl für eine vereinfachte Blutverarbeitungsproduktivität.
Die erhöhte Kapazität von 16 x 500 ml-Blutbeuteln und das anwenderfreundliche Design der neuen Thermo Scientific™ Sorvall™ BP-8 und -16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen machen die Arbeit mit großen Volumina einfacher und bequemer; diese Zentrifugen verwenden die bereits von Ihnen validierten Protokolle und entsprechen internationalen Standards.
Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz
  • In zwei Ausführungen erhältlich, bieten die Flexibilität, Rotoren mit höherer Kapazität oder Rotoren zu wählen, die bestehenden Arbeitsabläufen entsprechen, da Sie zwischen 4 Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotoren wählen können:
    • Wählen Sie für den Blutverarbeitungsbedarf mit normalem bis mittlerem Durchsatz die Sorvall BP 8 Zentrifuge, die eine Kapazität von 6 x 550 ml-Blutbeuteln bietet und bei Verwendung desselben Bechersystems auf 8 x 550 ml-Beutel aufgerüstet werden kann
    • Wählen Sie für den Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz die Sorvall BP 16 Zentrifuge mit einer Kapazität von 12 x 500 ml-Blutbeuteln, die bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel aufgerüstet werden kann
  • Erzielen Sie reproduzierbare Ergebnisse mit der Thermo Scientific™ ACE™ (Accumulated Centrifugal Effect) Funktion, die automatisch die Laufzeit anpasst, um Schwankungen der Beschleunigung zu kompensieren.
Integrierte Sicherheit und Effizienz
  • Kompakte Bauweise und verbesserte Ergonomie durch praktische Bedienung per Knopfdruck, um den täglichen Einsatz der Zentrifuge zu optimieren:
    • Automatisches Öffnen des Zentrifugendeckels von vorne nach hinten durch die Thermo Scientific™ Auto-Door™ Funktion
    • Öffnen und Schließen des Rotordeckels mit Deckellagerung durch Thermo Scientific™ Auto-Lid™
  • Sofortige Rotorerkennung und Programmierung durch Thermo Scientific™ Auto-ID spart Zeit und schützt die Integrität Ihrer Proben.
  • Die Thermo Scientific™ Centri-Touch™ Schnittstelle mit hellem, gut sichtbarem und handschuhfreundlichem Display vereinfacht die Eingabe der Laufparameter und wird durch Zugriffskontrollfunktionen wie z. B. Anwenderanmeldung mit Passwortschutz und Thermo Scientific™ Centri-Cross™ zum Konvertieren Ihrer bestehenden Protokolle noch weiter verbessert.
Garantie
2 Jahre für Gerät, 5 Jahre für Antriebsstrang (Motorwelle und Antrieb), 5 Jahre für Kühlelement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 12 x 500 ml- und 16 x 500 ml-Blutbeutel
Max. Geschwindigkeit 4,700 rpm
Max. RZB 7,187 x g
Laufzeit 99 Stunden 59 min 59 s (in Schritten von 1 s)
Zertifizierung/Konformität UL, FDA-gelistet, CE-Kennzeichnung für Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG
Beschreibung Sorvall BP 16 Zentrifuge
Elektrische Anforderungen 380/400/415 V ±10% 50 Hz 3-Phasen
Antriebssystem DuraFlex bürstenlose Antriebstechnik mit hohem Drehmoment
Umweltfreundliche Technik Kühlung beim Öffnen der Tür ausgeschaltet; Eco-Spin-Windschutzscheibenrotoren
Gewährleistung 2 Jahre Aggregat, 5 Jahre Triebstrang (Motorwelle und Antrieb), 5 Jahre Kühlung
Andere Funktionen Mehrsprachige Auswahl, On-Board-Schulungsvideos, Benutzerprotokollierung, Benutzersperre, automatische Türöffnung, automatische Rotor-ID, On-Screen-Anzeige für Unwucht, Übertemperatur, Edelstahlkammer, Führungsanzeige für Fehlermeldungen
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) 11 Beschl., 12 Verzög., mehrere Emulationsprofile
Reglertyp Centri-Touch Touchscreen
Abmessungen (H x B x T) 39,9 x 32,1 x 35,4 in. (101,5 x 81,6 x 90,0 cm)
Gekühlt Yes
Nettogewicht 1091.3 lb. (495 kg)
Standards EN 61010-1 3. Ausgabe, IEC 61010-2-020 3. Ausgabe, IEC 61010-2-101 3. Ausgabe, EN 61326-1 Klasse B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485
Produktlinie Sorvall
Frequenz 50 Hz
Produkttyp Zentrifuge für Blutbanken
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +40 °C, einstellbar auf 1 °C