Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 17 Mikrozentrifuge
Artikelnummer. 13581520
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
Enthält:
24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel
Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel
Hämatokritrotor
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Enthält Packungsgröße
13581520 230 V, 50/60 Hz Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel 1 Stück
10226249 230 V, 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel 1 Stück
11859153 230 V, 50/60 Hz Hämatokritrotor 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13581520 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75002433
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese kompakte Mikrozentrifuge bietet eine große Kapazität und ermöglicht die schnellere Aufbereitung von Routineproben bei 17,000 xg.
Verarbeiten Sie Proben in kürzester Zeit mit Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17 Mikrozentrifugen. Die kompakten und anwenderfreundlichen Geräte bieten ein Höchstmaß an Produktivität, Einsatzvielfalt, Sicherheit und Bedienkomfort. Leichtgewichtige Mikrozentrifugenrotoren für den Laboralltag, ausgelegt für Beschleunigungen bis 17,000 x g.
Unterstützung Ihrer Ansprüche an Mikrovolumentrennung durch:
  • Leistungsverhalten bis zu 17,000 x g mit schneller Beschleunigung und Abbremsung.
  • Auswahl aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren, um die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
    • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit durch leichte Polymerrotoren.
    • Standard-Rotor bedient 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen bis zu Minipreps und Zentrifugationssäulen.
    • Ergonomischer Rotor zum Öffnen und Schließen mit einem Klick sowie transparentes Design für zusätzliche Sicherheit und Komfort mit Thermo Scientific ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln.
    • Keine Notwendigkeit von Adaptern durch einzigartigen zweireihigen Rotor.
  • Vereinfachung des Betriebs mit intuitiven Bedienelementen, gut ablesbaren Displays und schnellem Verschluss des Zentrifugendeckels mit einem Klick.
  • Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
  • Langlebig, leicht zu reinigen und zu pflegen.
  • Leise Leistungserfüllung fördert eine sichere, stressfreie Umgebung.
  • Entspricht den neuesten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der In-vitro-Diagnostik-Richtlinie 98/79/EG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 24 x 1,5/2 ml
Max. Geschwindigkeit 13.300 U/min
Max. RZB 17.000 × g
Geräuschpegel 56 dB(A)
Zertifizierung/Konformität CSA, CE, IVD
Enthält Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel
Beschreibung Sorvall Legend Micro 17 Zentrifuge, belüftet
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Gewährleistung 2 Jahre
Gekühlt Nein
Laufzeit 1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN
Standards IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Einzelheiten: siehe Handbuch)
Abmessungen (H x B x T) 22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.)
Nettogewicht 23,1lb. (10,5 kg)
Produktlinie Sorvall
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Rotor Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml-Rotor mit aufschraubbarem Deckel
Produkttyp Tisch-Zentrifuge
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur