Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Zentrifugenbecher für 4-Position Ausschwingrotoren
Artikelnummer. 10458191 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 250 ml
1 x 750 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
10458191 1 x 750 ml 1 Stück
10638952 1 x 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10458191 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75006441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00 €
    447.92 € / 1 Stück
    Sparen 39.08 €
    8% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Runde oder rechteckige Becher für den Gebrauch mit den Vierplatz-Ausschwingrotoren 75006445 und 75006434
Bestellinformation
Einzeln erhältlich. Bestellen Sie die richtige Menge, um den Rotor auszurüsten. Hermetikdeckel separat erhältlich. Zubehöradapter für verschiedene Röhrchenarten und -volumina von 1.5 bis 250 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 1 x 750 ml
Produkttyp Becher
Beschreibung Rundbecher