Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikroröhrchenadapter
Artikelnummer. 12883312 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,2 ml-Mikroröhrchen
0,5/0,6 ml-Mikroröhrchen
Für 0,25/0,4 ml-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 12883312
Marke: Thermo Scientific™ 76003750
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Röhrchen von 0.2 bis 0.6 ml unter Verwendung von Thermo Scientific™ Sorvall™-Adaptern.
Diese Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikroröhrchenadapter können Röhrchen von 0.2 bis 0.6 ml aufnehmen.
Bestellinformationen:
Erhältlich in Packungen zu 24 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,2 ml-Mikroröhrchen
Farbe Grau
Anzahl pro Packung 24