Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Primo™/Primo™ R Tischzentrifugen
Die Thermo Scientific™ Sorvall™ Primo™/Primo™ R Tischzentrifuge ist nicht mehr lieferbar.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Sorvall™ Primo™/Primo™ R Tischzentrifuge ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie kleine Tischzentrifugen benötigen, sehen Sie sich bitte unsere neueThermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 Kleine Tischzentrifugenserie an.
Funktionsmerkmale:
- Kapazität: 400 ml (4 × 100 ml)
- Mikroprozessorsteuerung mit Folientastatur (EASYcontrol II)
- Digitaldisplay zeigt alle Laufparameter an
- Drehzahl/RZB/Zeit einstellbar
- Schnelllauftaste für kurze Läufe
- Auswahl zwischen zwei Beschleunigungs- und neun Bremskurven für empfindliche Proben
- Ein Datenspeicher speichert die aktuellen Einstellungen
- Durch die optionale Hinzufügung von Rotoren/Adaptern können Röhrchen von 0,2 bis 100 ml aufgenommen werden.
Sicherheitsmerkmale:
- Doppelter Deckelverschlussmechanismus (Soft-Touch-Verschluss mit Deckelverriegelung)
- Automatische Rotorerkennung
- Elektronische Unwuchterkennung
- Wartungsfreier bürstenloser Antriebsmotor mit sehr leisem Betrieb
Gekühlte Primo R:
- Für eine gleichmäßige Temperaturregelung von -9 bis +40 °C für temperaturempfindliche Proben.
- FCKW-freies Kältemittel
Bestellinformationen:
Zum optionalen Zubehör gehören Festwinkel-, Ausschwing- und Mikroliterrotoren sowie Adapter (einzeln bestellbar).
Inhalt:
Nur Zentrifuge