missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOST/Sclerostin Antibody (RM0129-4D77), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18500784 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18500784 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18500784

Marke: Novus Biologicals NBP122506PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

SOST/Sclerostin Monoclonal antibody specifically detects SOST/Sclerostin in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SOST/Sclerostin
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon RM0129-4D77
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias sclerostin, VBCHsclerosteosis
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse recombinant protein of Sclerostin
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50964
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.