Learn More
Sotalolhydrochlorid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30311108
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Unit Size:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30311108 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30311108 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA16972630AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Sotalol Hydrochloride
CAS 959-24-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sotalol Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H20 N2 O3 S . HCl
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, hydrochloride (1:1), Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), Methanesulfonanilide, 4'-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), 4'-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]methanesulfonanilide hydrochloride, 4'-[2-(Isopropylamino)-1-hydroxyethyl]methanesulfonanilide hydrochloride, 4'-[2-(Isopropylamino)-1-hydroxyethyl]methanesulfonanilide monohydrochloride, Betapace, DL-MJ 1999, Darob, MJ 1999, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride, Sotacor, Sotalex, Sotalol HCl, Sotalol hydrochloride, dl-Sotalol hydrochloride, (+/-)-Sotalol hydrochloride, N-Isopropyl-beta-(4-methanesulfonamidophenyl)ethanolamine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
IUPAC-Name N-[4-[1-Hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]phenyl]methansulfonamid;hydrochlorid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 308.82
Menge 1 mL
Formelmasse 308,0961 g/mol