Learn More
Sotorasib, MedChemExpress
Beschreibung
Sotorasib (AMG-510) is a first-in-class, orally bioavailable, and selective KRAS G12C covalent inhibitor. Sotorasib irreversibly inhibits KRAS G12C by locking it in an inactive GDP-bound state. Sotorasib is the first KRAS G12C inhibitor in clinical development and leads to the regression of KRAS G12C tumors.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sotorasib |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 2296729-00-3 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C30H30F2N6O3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | AMG-510 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (89.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (59.46 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) |
| Mehr anzeigen |