Learn More
Camping Gaz™ Soudogaz™ X 2000 PZ Brenner
Product Code. 10159650
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10159650
Brand: Camping Gaz™ 31462
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
  • Mit Brenner X 1550 zum Weich- und Hartlöten. Sehr feine Einstellung. Wird mit Kartusche C 206 betrieben. Eine Stahlglocke schützt die Gaskartusche. Verbrauch 140 g/h. Einhandbedienung. Flammentemperatur 1750°C.
  • SOUDOGAZ™ 2000 pz zusätzlich mit automatischer piezoelektrischer Zündung.
  • Typ: SOUDOGAZ™ 2000 pz