Learn More
Sonics Materials™ Schallschutzgehäuse
Click to view available options
Höhe (metrisch):
762 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schallschutzgehäuse für VCF 1500
- Auch wenn Ultraschallschwingungen über dem Hörbereich des Menschen liegen, wird bei einer Ultraschallbearbeitung ein Hochton-Schallspektrum in Form von Oberwellen abgegeben, die von den Gefäßwänden und der Flüssigkeitsoberfläche ausgehen
- Das Schallschutzgehäuse reduziert dieses Rauschen um 35 dB und ermöglicht so eine längere Nutzung ohne Beschwerden für den Anwender
- Das Konverterkabel wird durch eine Öffnung an der Oberseite eingeführt
- Vier seitliche Zugangsöffnungen ermöglichen den Anschluss der Schläuche für die Zufuhr von Kühlmittel und Probe an das Verarbeitungsgefäß, bei geschlossener Tür
- Das Gerät ist außen mit weißem Laminat und innen mit weißem, wasserdichtem schallminderndem Material beschichtet
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schallschutzgehäuse |
| Durchmesser (metrisch) | 76 mm |
| Höhe (metrisch) | 762 mm |
| Breite (metrisch) | 355 mm |
| Verpackungsmenge | Je 1 |