Learn More
Sonics Materials™ Schallschutzgehäuse
Artikelnummer. p-8010146
Click to view available options
Höhe (metrisch):
762 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10748344
Marke: Sonics Materials™ 6300427
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das hochwertige, robuste Schallschutzgehäuse reduziert das Rauschen um 35 dB und ermöglicht so eine längere Nutzung ohne Beschwerden für den Anwender
  • Schallschutzgehäuse für VCF 1500
  • Auch wenn Ultraschallschwingungen über dem Hörbereich des Menschen liegen, wird bei einer Ultraschallbearbeitung ein Hochton-Schallspektrum in Form von Oberwellen abgegeben, die von den Gefäßwänden und der Flüssigkeitsoberfläche ausgehen 
  • Das Schallschutzgehäuse reduziert dieses Rauschen um 35 dB und ermöglicht so eine längere Nutzung ohne Beschwerden für den Anwender
  • Das Konverterkabel wird durch eine Öffnung an der Oberseite eingeführt
  • Vier seitliche Zugangsöffnungen ermöglichen den Anschluss der Schläuche für die Zufuhr von Kühlmittel und Probe an das Verarbeitungsgefäß, bei geschlossener Tür
  • Das Gerät ist außen mit weißem Laminat und innen mit weißem, wasserdichtem schallminderndem Material beschichtet
Spezifikation
Produkttyp Schallschutzgehäuse
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Höhe (metrisch) 762 mm
Breite (metrisch) 355 mm
Verpackungsmenge Je 1