Learn More
Cytiva SOURCE™ 15PHE Tricorn™ HIC-Säule
Artikelnummer. 10045324 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10045324 Je 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10045324 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17518601
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Tricorn-Säulen verfügen über Valco Fittings für AKTAdesign Systeme und werden mit M6-Verbindungsstücken für FPLC Systeme, Bedienungsanleitung und zwei an der Säule angebrachten Verschlussstopfen geliefert.
Vorgepackte Säule für die schnelle, präparative hydrophobe Interaktionschromatographie von Proteinen und Oligonukleotiden
  • 4.6/100 PEEK-Säule für hohe Auflösung im Labormaßstab und für Optimierungsstudien beim Hochskalieren
  • Verfügt über hydrophobe Phenyl-Liganden (PHE), die an eine 15 μm monodispergierte starre Polystyrol-/Divinylbenzol-Matrix gekoppelt sind
Ideal für das abschließende Polieren in einem Reinigungsprozess
  • Geeignet für Nieder- bis Mitteldrucksysteme, von einer Peristaltikpumpe über KTA™ Konstruktionssysteme bis hin zum FPLC™ System für hohe Leistung bei niedrigem Gegendruck, selbst bei hohen Probenlasten von bis zu 25 mg Protein
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Säulenbettvolumen 1.7 ml
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.181 Zoll
    Innendurchmesser (metrisch) 4.6 mm
    Produkttyp Source 15-PHE 4.6/100PE-Säule
    Flussrate 150 bis 900 cm/h
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das abschließende Polieren in einem Reinigungsprozess
    Menge Je
    Höhe (angloamerikanisch) 3.93 Zoll
    Höhe (metrisch) 10 cm
    Enthält Tricorn Säulen verfügen über Valco Anschlüsse für AKTAdesign Systeme und werden mit M6-Steckverbindern für FPLC-Systeme, Bedienungsanleitung und zwei an der Säule angebrachten Verschlussstopfen geliefert.
    Ligandentyp Phenyl
    Material PEEK
    Max. Druck 40 bar
    Partikelgröße 15 bis 15 μm
    pH-Bereich 2 bis 12
    Support-Typ Polystyrol/Divinylbenzol
    Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • Source 15PHE 4.6/100 PE
    Signalwort
    • Achtung
    Gefahrenkategorie
    • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
    Gefahrenhinweis
    • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
    Sicherheitshinweis
    • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
    • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol