Beschreibung
- Durchschnittliche Partikelgröße: 15 μm
- Ligand: Sulphonatgruppe
- Matrix: Polystyrol/Divinylbenzol
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 2 bis 13
- Erhältlich als 10 ml- und 50 ml-Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 ml |
| Stabilität | Stabil in gängigen Ionenaustauschpuffern |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur hochauflösenden Feinaufreinigung von Proteinen, Peptiden und Oligonukleotiden |
| Lagerungsbedingungen | 4 °C bis 30 °C |
| Produkttyp | Source 15 S Medien |
| Flussrate | 400 cm/Stunde |
| Partikelgröße | 15 μm |
| Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett | 3.93 Zoll |
| Höhe (metrisch) Säulenbett | 10 cm |
| Art des Ionenaustausches | Starker Kationenaustauscher |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SOURCE 15S, 10 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.