Learn More
Cytiva SOURCE™ Tricorn™ Säulen für IEX
Artikelnummer. 10772447 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Source 15Q vorgepackte Säule
Source 15S vorgepackte Säule
Ligandentyp:
Quaternäres Ammonium
Sulphonatgruppe
pH-Bereich:
2 bis 12
2 bis13
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10772447
Marke: Cytiva 17518101
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Tricorn-Säulen verfügen über Valco Fittings für AKTAdesign™ Systeme und werden mit M6 -Steckverbindern für FPLC Systeme, Bedienungsanleitung und zwei an der Säule angebrachten Verschlussstopfen geliefert.
Source15Q 4.6/100 PE ist ein starker Anionenaustauscher, der in einer Tricorn-Säule für die Zwischenreinigung von Biomolekülen im Labormaßstab und das Polieren von Biomolekülen in großem Maßstab mit Ionenaustausch-Chromatographie vorgepackt ist.
  • SOURCE 15Q-Medien eignen sich hervorragend für schnelle, hochauflösende Reinigungen und für eine einfache Skalierung
  • Starre, monodispergierte, sphärische Partikel mit kontrollierter Porengrößenverteilung bieten hervorragende Flusseigenschaften, Probenbeladung von bis zu 25 mg Protein/ml und eine verbesserte Stabilität in organischen Lösungsmitteln und pH-Extremwerten
  • Verbesserte Kapazität im Vergleich zu MonoBeads, jedoch mit einer etwas geringeren Auflösung.
Recommended Storage
4 to 30°C, 20% Ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Alle gängigen Ionenaustauschpuffer
Produkttyp Source 15Q vorgepackte Säule
Säulenbettvolumen 1.7 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.18 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 4.6 mm
Menge 1 x 1,7 ml
Höhe (angloamerikanisch) 3.93 Zoll
Höhe (metrisch) 100 mm
Flussrate < 5 ml/min
Material PEEK
Ligandentyp Quaternäres Ammonium
Max. Druck 40 bar
pH-Bereich 2 bis 12
Partikelgröße 15μ m
Support-Typ Polystyrol/Divinylbenzol
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Ionenaustauschsäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochleistungsanalyse von Proteinen, Peptiden, Polynukleotiden und anderen Biomolekülen mittels Ionenaustausch-Chromatographie