Learn More
SOX1 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18429321 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18429321 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18429321
Marke: Novus Biologicals NBP224486PE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
SOX1 Polyclonal antibody specifically detects SOX1 in Human, Mouse, Equine, Opossum, Primate, Xenopus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SOX1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias SRY (sex determining region Y)-box 1, SRY-related HMG-box gene 1, transcription factor SOX-1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A portion of amino acids 100-150 of human SOX1 was used as the immunogen.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6656
Zielspezies Human, Mouse, Equine, Opossum, Primate
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG