missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18455102 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18455102 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18455102

Marke: Novus Biologicals NBP224486PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SOX1 Polyclonal antibody specifically detects SOX1 in Human, Mouse, Equine, Opossum, Primate, Xenopus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SOX1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias SRY (sex determining region Y)-box 1, SRY-related HMG-box gene 1, transcription factor SOX-1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A portion of amino acids 100-150 of human SOX1 was used as the immunogen.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6656
Zielspezies Human, Mouse, Equine, Opossum, Primate
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.