missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SOX11 Antibody (CL0143) [HRP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52865H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SOX11 Monoclonal antibody specifically detects SOX11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| SOX11 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| SRY (sex determining region Y)-box 11, SRY (sex-determining region Y)-box 11, SRY-related HMG-box gene 11, transcription factor SOX-11 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P35716, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL0143 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 6664 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur