Learn More
SOX11 Monoclonal Antibody (SOX11-C1), eBioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15517676
Artikelnummer. 15517676
Marke: Affymetrix eBioscience 14977382
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
SOX11 Monoclonal Antibody (SOX11-C1), eBioscience™
SOX11 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), Flow, ChIP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SOX11
Anwendungen ChIP Assay, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon SOX11-C1
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gen SOX11
Gen-Zugriffsnummer P35716
Gen-Alias 1110038H03Rik; 6230403H02Rik; AI836553; end1; MRD27; Sox11; Sox-11; SRY; SRY (sex determining region Y)-box 11; SRY (sex-determining region Y)-box 11; SRY-box 11; SRY-box containing gene 11; SRY-box transcription factor 11; SRY-related HMG-box gene 11; transcription factor SOX-11
Gensymbole SOX11
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6664
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ