Learn More
SOX17 Antibody (614013), DyLight 594, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18670120 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18670120 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18670120 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB19241M
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
SOX17 Monoclonal antibody specifically detects SOX17 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SOX17
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 614013
Konjugat DyLight 594
Verdünnung Immunocytochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias FLJ22252, SRY (sex determining region Y)-box 17, SRY-related HMG-box transcription factor SOX17, transcription factor SOX-17, VUR3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human SOX17, Asp177-Val414, Accession # Q9H6I2
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64321
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1