missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX18 Antibody (SOX18/3271) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30161084
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30161084 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30161084

Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP326996JF585

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SOX18 Monoclonal antibody specifically detects SOX18 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SOX18
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SOX18/3271
Konjugat Janelia Fluor 585
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias HLTS, SRY (sex determining region Y)-box 18, SRY-box 18, transcription factor SOX-18
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human SOX18 protein fragment (around aa 50-250) (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54345
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.