missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SOX2 Antibody (4G8), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-29623JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SOX2 Monoclonal antibody specifically detects SOX2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| SOX2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| ANOP3, MCOPS3, MGC2413, SRY (sex determining region Y)-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, transcription factor SOX2, transcription factor SOX-2 | |
| Full length recombinant human SOX2 (NCBI NP_003097). | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision | |
| 6657 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 4G8 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur