missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX2 Antibody (SOX2/1791), DyLight 650, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18498024 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18498024 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18498024

Marke: Novus Biologicals NBP254594C

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SOX2 Monoclonal antibody specifically detects SOX2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SOX2
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon SOX2/1791
Konjugat DyLight 650
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ANOP3, MCOPS3, MGC2413, SRY (sex determining region Y)-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, transcription factor SOX2, transcription factor SOX-2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (within aa176-305) of human SOX2 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P48431)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6657
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.